Läs mer
4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10742093
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10742093 1 g Amber Glass Bottle 1g
10292342 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10742093 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC14503DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 337508-66-4
Molekylformel C9H6ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 243.66
MDL-nummer MFCD02681962
InChI-nyckel QCGUTLAPXWBIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-5-oxazolyl, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonylchloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulphonyl chloride, 4-oxazol-5-ylbenzenesulfonyl-chloride, 4-oxazol-5-ylbenzene-sulfonyl-chloride, chloro 4-1,3-oxazol-5-yl phenyl sulfone
PubChem CID 2776415
IUPAC-namn 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.67
Procent renhet 97%