Läs mer
4-(1,3-tiazol-2-yl)bensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576314
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10576314 250 mg 250mg
10439953 1 g 1g
10193214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10576314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40204CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 198904-53-9
Molekylformel C10H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 189.23
MDL-nummer MFCD06797780
InChI-nyckel LQLBILPEELCFQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10535655
IUPAC-namn 4-(1,3-tiazol-2-yl)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 4-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 4-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-thiazolyl, benzaldehyde, 4-2-thiazolyl, 4-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-thiazol-2-ylbenzaldehyde, 4-2-thiazolyl-benzaldehyde
Formel vikt 189.24
Procent renhet 95%