Läs mer
4-(1,3-tiazol-2-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10613815
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10613815 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10326614 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10613815 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40201CB
Kemiska identifierare
CAS 266369-49-7
Molekylformel C10H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 205.231
MDL-nummer MFCD08275675
InChI-nyckel NCAPRAZCSUNRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-thiazol-2-yl benzoic acid, 4-thiazol-2-yl benzoic acid, 4-2-thiazolyl benzoic acid, 4-thiazol-2-yl benzoicacid, benzoic acid,4-2-thiazolyl
PubChem CID 23510471
IUPAC-namn 4-(1,3-tiazol-2-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NC=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.24
Procent renhet 97%