Läs mer
[4-(1,3-tiazol-2-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10453555
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10453555 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10554974 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453555 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40209DA
Kemiska identifierare
CAS 454678-91-2
Molekylformel C10H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 191.248
MDL-nummer MFCD09064950
InChI-nyckel QOLUYHARONOGNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-thiazolyl, 4-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 4-thiazol-2-yl phenyl methanol, 4-1,3-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 4-thiazol-2-yl benzylalcohol, 4-1,3-thiazol-2-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229487
IUPAC-namn [4-(1,3-tiazol-2-yl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)C2=NC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.25
Procent renhet 97%
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.