Läs mer
[4-(1,3-tiazol-2-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10554974
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10554974 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10453555 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10554974 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40209DE
Kemiska identifierare
CAS 454678-91-2
Molekylformel C10H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 191.248
MDL-nummer MFCD09064950
InChI-nyckel QOLUYHARONOGNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-thiazolyl, 4-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 4-thiazol-2-yl phenyl methanol, 4-1,3-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 4-thiazol-2-yl benzylalcohol, 4-1,3-thiazol-2-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229487
IUPAC-namn [4-(1,3-tiazol-2-yl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)C2=NC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191.25
Procent renhet 97%