Läs mer
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97%, stab. with 0.1% BHT
Produktkod. 15469065
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469065 1 g 1g
15479065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469065 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H36058.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 956150-13-3
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.237
MDL-nummer MFCD22682825
InChI-nyckel QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol
PubChem CID 57103928
IUPAC-namn 4-cyclohexa-1,4-dien-1-ylbutan-1-ol
LEDER C1C=CCC(=C1)CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol
Namnnotering stabilized with 0.1% BHT
Densitet 0.957
Kokpunkt 247°C to 248°C
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 152.23
Procent renhet 97%