Läs mer
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97%, stab. with 0.1% BHT
Produktkod. 15479065
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479065 5 g 5g
15469065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479065 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H36058.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 956150-13-3
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.237
MDL-nummer MFCD22682825
InChI-nyckel QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol
PubChem CID 57103928
IUPAC-namn 4-cyclohexa-1,4-dien-1-ylbutan-1-ol
LEDER C1C=CCC(=C1)CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol
Namnnotering stabilized with 0.1% BHT
Densitet 0.957
Kokpunkt 247°C to 248°C
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 152.23
Procent renhet 97%