Läs mer
4-[1-(4-Iodophenyl)-5-(2,4-dinitrophenyl)-formaz-3-yl]-1,3-benzene Disulfonate, Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[1-(4-Iodophenyl)-5-(2,4-dinitrophenyl)-formaz-3-yl]-1,3-b |
| CAS | 161617-44-3 |
| Molekylformel | C19 H11 I N6 O10 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13IN6O10S2.2Na/c20-11-1-3-12(4-2-11)21-23-19(15-7-6-14(37(31,32)33)10-18(15)38(34,35)36)24-22-16-8-5-13(25(27)28)9-17(16)26(29)30;;/h1-10,22H,(H,31,32,33)(H,34,35,36);;/q;2*+1/p-2/b23-21+,24-19+;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C(\N=Nc2ccc(I)cc2)/c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;4-[(NE,E)-N'-(2,4-dinitroanilino)-N-(4-iodophenyl)iminocarbamimidoyl]benzene-1,3-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 720.34 |
| Formel vikt | 719.8818 |