Läs mer
4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39) |
| Formel vikt | 514.2369 |
| Procent renhet | >95% |