Läs mer
4-(1-Adamantyl)fenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Adamantyl)phenol |
| CAS | 29799-07-3 |
| Molekylformel | C16H20O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | p-1-Adamantyl-phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane, 1-(p-Hydroxyphenyl)adamantane, 4-(Hydroxyphenyl)adamantane, NSC 111653, p-1-Adamantylphenol, 4-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H](N)Cc1ncnc1 |
| IUPAC-namn | 4-(1-adamantyl)fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.33 |
| Formel vikt | 228.1514 |