Läs mer
4-(1-Adamantyl)fenol, TRC
Produktkod. 30317660
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30317660 5 g
1 options
Produktkod. 30317660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA2200005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Adamantyl)phenol
CAS 29799-07-3
Molekylformel C16H20O
Kvantitet 5 g
Synonym p-1-Adamantyl-phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane, 1-(p-Hydroxyphenyl)adamantane, 4-(Hydroxyphenyl)adamantane, NSC 111653, p-1-Adamantylphenol, 4-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-phenol
InChI formel InChI=1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2
LEDER OC(=O)[C@@H](N)Cc1ncnc1
IUPAC-namn 4-(1-adamantyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 228.33
Formel vikt 228.1514