Läs mer
4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine, Mikromol™
Produktkod. 30051634
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051634 100 mg
1 options
Produktkod. 30051634 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1094.130100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 188416-28-6
Analyt- eller komponentnamn 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H5 Br Cl F N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyrimidine, 4-(1-bromoethyl)-6-chloro-5-fluoro-, 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
InChI formel InChI=1S/C6H5BrClFN2/c1-3(7)5-4(9)6(8)11-2-10-5/h2-3H,1H3
LEDER CC(Br)c1ncnc(Cl)c1F
IUPAC-namn 4-(1-bromoethyl)-6-chloro-5-fluoro-pyrimidine
Molekylvikt (g/mol) 239.473
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 237.9309 g/mol