Läs mer
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid, 98%
Produktkod. 11367846
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367846 5 g 5g
11357846 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13025.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 113023-73-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
4-(1-brometyl)bensoesyra fungerar som ett reagens för att framställa 4-(1-brometyl)-bensoesyraetylester. Det används också som en mellanprodukt för aktiv farmaceutisk ingrediens såväl som i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(1-brometyl)bensoesyra fungerar som ett reagens för att framställa 4-(1-brometyl)-bensoesyraetylester. Det används också som en mellanprodukt för aktiv farmaceutisk ingrediens såväl som i kemisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113023-73-7
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00020378
InChI-nyckel VICCYULHZWEWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-bromoethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-bromoethyl, acmc-1c3tf, 4-1-bromoethyl-benzoic acid, 4-1-bromo-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-bromoethyl
PubChem CID 5146225
IUPAC-namn 4-(1-brometyl)bensoesyra
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Smältpunkt 155°C to 156°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2084039
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 229.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.