missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(1-Carboxyethyl)benzoic Acid, Mikromol

Produktkod. 30461967
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461967 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461967 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.690025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-(1-Carboxyethyl)benzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid
CAS 67381-50-4
Analyt- eller komponentnamn 4-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10H10O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 4-carboxy-α-methyl-, 4-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 2-p-Carboxyphenylpropionic acid, 4-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DL-2-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, Carboxyhydratropic acid (CA-HA)
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(1-carboxyethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 194.0579 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.