missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(1-Cyanoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, TRC

Produktkod. 17951415
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17951415 1 mg
17964125 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17951415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9795451MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57964-39-3
Molekylformel C14 H14 N2
Molekylvikt (g/mol) 210.27
Synonym 4-(1-Cyanoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, 4-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-α-methyl-1-naphthaleneacetonitrile, 1-Cyano-4-(1-cyanoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
IUPAC-namn 4-(1-cyanoethyl)tetralin-1-carbonitrile
LEDER CC(C#N)C1CCC(C#N)c2ccccc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(1-Cyanoethyl)tetralin-1-carbonitrile
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N2/c1-10(8-15)12-7-6-11(9-16)13-4-2-3-5-14(12)13/h2-5,10-12H,6-7H2,1H3
Formel vikt 210.1157
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.