Läs mer
4-(1-cyklohexen-1-yl)morfolin, 97 %
Produktkod. 11459487
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459487 100 g 100g
11449487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22004.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 670-80-4 | C10H17NO | 167,252 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 670-80-4
Molekylformel C10H17NO
Molekylvikt (g/mol) 167.252
MDL-nummer MFCD00006163
InChI-nyckel IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohex-1-enyl-morpholine, 1-morpholino-1-cyclohexene, 1-morpholinocyclohexene, n-morpholino-1-cyclohexene, 4-1-cyclohexen-1-yl morpholine, morpholine, 4-1-cyclohexen-1-yl, 4-cyclohex-1-en-1-yl morpholine, 4-1-cyclohexenyl morpholine, 1-morpholin-1-ylcyclohexene, 1-n-morpholino cyclohexene
PubChem CID 69589
IUPAC-namn 4-(cyklohexen-1-yl)morfolin
LEDER C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
Densitet 1.02
Kokpunkt 118 °C till 120 °C (10 mmHg)
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Brytningsindex 1.5146
Kvantitet 100 g
Beilstein 118696
Formel vikt 167.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.