Läs mer
4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol |
| CAS | 1823306-22-4 |
| Molekylformel | C9H20O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O4/c1-4-12-8(2)13-6-5-9(3,11)7-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | OCC(O)(C)CCOC(OCC)C |
| IUPAC-namn | 4-(1-ethoxyethoxy)-2-methylbutane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vikt | 192.14 |