Läs mer
4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitro-benzoic Acid, TRC
Produktkod. 17992595
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992595 10 mg
17952145 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92635010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127971-53-3
Molekylformel C13H17N3O6
Molekylvikt (g/mol) 311.29
LEDER CC1=C(C(O)=O)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(CC)CC)=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitro-benzoic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O6/c1-4-8(5-2)14-11-10(15(19)20)6-9(13(17)18)7(3)12(11)16(21)22/h6,8,14H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18)