missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (Olmesartan), Mikromol™
Beskrivning
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (Olmesartan)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olmesartan Acid |
| CAS | 144689-24-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Olmesartan Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H26 N6 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Olmesartan Medoxomil Imp. A (EP), 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, Olmesartan, Olmesartan Acid, Olmesartan Medoxomil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29) |
| LEDER | CCCc1nc(c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C(C)(C)O |
| IUPAC-namn | 5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?