missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (Olmesartan), Mikromol™

Produktkod. 30462961
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462961 4 x 25 mg
30052501 25 mg
17919594 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462961 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1317.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (Olmesartan), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olmesartan Acid
CAS 144689-24-7
Analyt- eller komponentnamn Olmesartan Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H26 N6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Olmesartan Medoxomil Imp. A (EP), 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, Olmesartan, Olmesartan Acid, Olmesartan Medoxomil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
Lösningstyp Neat
LEDER CCCc1nc(c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C(C)(C)O
IUPAC-namn 5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 446.5
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 446.2066 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.