missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| CAS | 144689-93-0 |
| Molekylformel | C12 H20 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester, 1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester (9CI), 2-Propyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3/c1-5-7-8-13-9(11(15)17-6-2)10(14-8)12(3,4)16/h16H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCc1nc(c([nH]1)C(=O)OCC)C(C)(C)O |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vikt | 240.1474 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?