Läs mer
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic Acid |
| CAS | 3609-50-5 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(2-Hydroxypropan-2-yl)benzoic Acid, NSC 16263 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-10(2,13)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6,13H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(2-hydroxypropan-2-yl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |