Läs mer
4-(1-hydroxyetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 15484928
Change view
Kvantitet:
5 g
30 g
Förpackningsstorlek:
30g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484928 5 g 5g
15494928 30 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58711.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23389-75-5 | C7H9NO | 123,155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23389-75-5
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00077867
InChI-nyckel HVOAMIOKNARIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-4-yl ethanol, 4-1-hydroxyethyl pyridine, 1-4-pyridyl ethanol, 1-pyridin-4-yl-ethanol, 1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1-4-pyridinyl ethanol, +/--1-4-pyridyl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, alpha-methylpyridine-4-methanol, 4-pyridylethanol
PubChem CID 90919
IUPAC-namn 1-pyridin-4-yletanol
LEDER CC(C1=CC=NC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Smältpunkt 51 °C till 55 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 123.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.