missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1-hydroxypropyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-hydroxypropyl)phenol |
| CAS | 22805-42-1 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ephedrine Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9-11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(1-hydroxypropyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?