Läs mer
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11352386
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352386 5 g 5g
11362386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06115.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10041-06-2
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
MDL-nummer MFCD00005282
InChI-nyckel GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
PubChem CID 82316
IUPAC-namn 1-(4-imidazol-1-ylphenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Smältpunkt 114°C to 118°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 608955
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%