Läs mer
4-(1-Imidazolyl)phenol, 97%
Produktkod. 11389449
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389449 1 g 1g
11460723 5 g 5g
11470723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13211.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10041-02-8 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10041-02-8
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD00005281
InChI-nyckel CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
PubChem CID 82315
IUPAC-namn 4-imidazol-l-ylfenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Imidazolyl)phenol
Smältpunkt 204°C to 208°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 509999
Formel vikt 160.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.