Läs mer
4-(1-Methyl-1-nitroethyl)tetrahydrofuran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Methyl-1-nitroethyl)tetrahydrofuran-2-one |
| CAS | 176793-53-6 |
| Molekylformel | C7 H11 N O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO4/c1-7(2,8(10)11)5-3-6(9)12-4-5/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(C1COC(=O)C1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-(2-nitropropan-2-yl)oxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.17 |
| Formel vikt | 173.0688 |