Läs mer
4-(l-metyl-lH-pyrazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10413204
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10413204 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10286483 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10413204 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23814CB
Kemiska identifierare
CAS 916766-82-0
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
MDL-nummer MFCD03407387
InChI-nyckel WEFJHPBVOKVCLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18526375
IUPAC-namn 4-(l-metylpyrazol-3-yl)anilin
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, 4-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 1-methyl-3-4-aminophenyl-1h-pyrazole, benzenamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 4-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, benzenamine,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%