Läs mer
4-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799605
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10799605 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10595564 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10799605 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23804CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 179055-27-7
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD08669906
InChI-nyckel QWKUTEQPAJGRLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-4-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-l-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde
PubChem CID 10535545
LEDER CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 4-(l-metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensaldehyd
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%