Läs mer
4-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11320587
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11320587 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10602515 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320587 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23803CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 916766-81-9
Molekylformel C10H9ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 256.704
MDL-nummer MFCD09817463
InChI-nyckel PXFXKTMOZHYJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-4-chlorosulphonyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229467
IUPAC-namn 4-(l-metylpyrazol-3-yl)bensensulfonylklorid
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 256.71
Procent renhet 95%