Läs mer
4-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10788265
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10788265 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10123914 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10788265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23801CB
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Kemiska identifierare
CAS 915707-39-0
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.21
MDL-nummer MFCD09702346
InChI-nyckel ZIRNSRSOPMSFDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 24229466
IUPAC-namn 4-(l-metylpyrazol-3-yl)bensoesyra
LEDER CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%