Läs mer
4-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245434
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245434 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10143914 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245434 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23816DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 915707-41-4
Molekylformel C11H9N3
Molekylvikt (g/mol) 183.214
MDL-nummer MFCD09702350
InChI-nyckel OGJIPYGVYSEOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229471
IUPAC-namn 4-(l-metylpyrazol-3-yl)bensonitril
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%