Läs mer
4-(1-metyl-4-piperidinylmetoxi)anilin, 96 %
Produktkod. 15479017
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479017 250 mg 250mg
15469017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52351.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 902454-26-6 | C13H20N2O | 220,316 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 902454-26-6
Molekylformel C13H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 220.316
MDL-nummer MFCD09909628
InChI-nyckel WZRKMUXDLMLRJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methylpiperidin-4-yl methoxy aniline, 4-1-methyl-4-piperidinylmethoxy aniline, 4-1-methylpiperidin-4-yl methoxy phenylamine, 4-1-methyl-piperidin-4-ylmethoxy-phenylamine, 4-1-methyl-piperidin-4-ylmethoxy-phenyl amine, 4-1-methyl-4-piperidinyl methoxy benzenamine
PubChem CID 11564798
IUPAC-namn 4-[(l-metylpiperidin-4-yl)metoxi]anilin
LEDER CN1CCC(CC1)COC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 220.31
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.