Läs mer
4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 157356-73-5 |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-5-7-9-13-10(8(3)4)11(14-9)12(15)16-6-2/h3,5-7H2,1-2,4H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCc1nc(C(=C)C)c([nH]1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 4-prop-1-en-2-yl-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vikt | 222.1368 |