Läs mer
4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23) |
| Formel vikt | 320.1525 |