Läs mer
4-(1-metyletyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30476529
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476529 25 g
30466722 10 g
30466130 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30476529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30485525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-66-3
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Synonym p-Isopropylbenzoic Acid, 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid, 4-Isopropylbenzoic Acid, Cumic Acid, Cuminic Acid, NSC 1907, NSC 20083, p-Isopropylbenzoic Acid
IUPAC-namn 4-propan-2-ylbensoesyra
LEDER CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vikt 164.0837