Läs mer
4-(1-metyletyl)fenol, Mikromol™
Produktkod. 30051116
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051116 25 mg
1 options
Produktkod. 30051116 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(1-metyletyl)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenol
CAS 99-89-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Isopropylphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Propofol Impurity H
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-propan-2-ylfenol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 136,0888 g/mol