missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(1-Methylethyl)thio]-1,2-benzenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(1-Methylethyl)thio]-1,2-benzenediamine |
| CAS | 1700036-57-2 |
| Molekylformel | C9 H14 N2 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2S/c1-6(2)12-7-3-4-8(10)9(11)5-7/h3-6H,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Sc1ccc(N)c(N)c1 |
| IUPAC-namn | 4-propan-2-ylsulfanylbenzene-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.286 |
| Formel vikt | 182.088 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?