Läs mer
4-(1-Metylpiperidin-4-yliden)-4H-benzo[4,5]cyklohepta[1,2-b]tiofen-9,10-dion (9,10-Dioxoketotifen), Mikromol™
Produktkod. 17961876
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17961876 25 mg
1 options
Produktkod. 17961876 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0180.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(1-Metylpiperidin-4-yliden)-4H-benzo[4,5]cyklohepta[1,2-b]tiofen-9,10-dion (9,10-Dioxoketotifen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Dioxo Ketotifen
CAS 43076-16-0
Analyt- eller komponentnamn 9,10-Dioxo Ketotifen
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H17 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen, Ketotifen EP impurity G, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity G, Ketotifen Impurity G
InChI formel InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
LEDER CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC-namn 10-(1-metylpiperidin-4-yliden)benso[1,2]cyklopepta[2,4-b]tiofen-4,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 323.41
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 323,098 g/mol