Läs mer
4-(1-Naphthylvinyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Naphthylvinyl)pyridine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N/c1-2-7-17-15(4-1)5-3-6-16(17)9-8-14-10-12-18-13-11-14/h1-13H |
| Formel vikt | 231.1048 |