Läs mer
4-(1-Piperazinyl)-1H-indole Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Piperazinyl)-1H-indole Dihydrochloride |
| CAS | 255714-24-0 |
| Molekylformel | C12 H15 N3 . 2 HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(4-Indolyl)piperazine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3/c1-2-11-10(4-5-14-11)12(3-1)15-8-6-13-7-9-15/h1-5,13-14H,6-9H2 |
| LEDER | [H]N1C2=CC=CC(N3CCNCC3)=C2C=C1.[2HCl] |
| IUPAC-namn | 4-piperazin-1-yl-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.268 |
| Formel vikt | 201.127 |