Läs mer
4-(1-piperazinyl)anilin, 95 %
Produktkod. 15441398
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441398 5 g 5g
15451398 250 mg 250mg
15431398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55224.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Add to basket
CAS: 67455-41-8 | C10H15N3 | 177,25 g/mol
4-Piperazinoanilin(CAS#67455-41-8) är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Piperazinoanilin(CAS#67455-41-8) är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Anmärkningar
Reaktiv med oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67455-41-8
Molekylformel C10H15N3
Molekylvikt (g/mol) 177.25
MDL-nummer MFCD01365906
InChI-nyckel VAVOYRCCWLRTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperazin-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl piperazine, 4-piperazinoaniline, 4-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-1-piperazinyl aniline, benzenamine,4-1-piperazinyl, 4-piperazinylphenylamine, benzenamine, 4-1-piperazinyl, 4-piperazin-1-ylphenylamine, 1-p-aminophenyl piperazine
PubChem CID 422925
IUPAC-namn 4-piperazin-1-ylanilin
LEDER NC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(1-Piperazinyl)aniline
Smältpunkt 119 °C till 123 °C
Färg Lila till vit
Kvantitet 5 g
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.