Läs mer
4-(1-piperazinyl)fenol, 95 %
Produktkod. 11400651
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400651 10 g 10g
11410651 50 g 50g
11420651 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400651 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20122.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 56621-48-8 | C10H14N2O | 178,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56621-48-8
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.24
MDL-nummer MFCD00066156
InChI-nyckel GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
PubChem CID 92467
LEDER OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Piperazinyl)phenol
Smältpunkt 218°C to 224°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 150964
IUPAC-namn 4-piperazin-1-ylfenol
Formel vikt 178.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.