Läs mer
4-(1-Piperidinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499145
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15499145
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51111.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938043-31-3
Molekylformel C18H26BNO3
Molekylvikt (g/mol) 315.22
MDL-nummer MFCD09027083
InChI-nyckel YOXMAOLZXRIELZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidine-1-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, piperidin-1-yl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-1-piperidinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperidine, 4-piperidine carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester, amtb002, 4-piperidine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 16218322
IUPAC-namn piperidin-1-yl-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanone
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)N3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Piperidinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 25 g
Formel vikt 315.21