Läs mer
[4-(1-Piperidinylmetyl)fenyl]magnesiumbromid, 0,25 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11905901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11905901 50 mL AcroSeal™ Glasflaska 50ml
1 options
Produktkod. 11905901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431690500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 480424-83-7 | C12H16BrMgN | 278.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-83-7, 109-99-9
CAS Min % 4.52, 89.45
CAS Max % 10.55, 95.48
Färg Brun
Densitet 0.9240g/mL, 0.924
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C12H16BrMgN
MDL-nummer MFCD03840896
Kvantitet 50 mL
Synonym 4-1-piperidinylmethyl phenyl magnesiu, 4-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, iherghrulimgjw-uhfffaoysa-m, 4-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 4-1-piperidinyl-methyl phenyl magnesium bromide, 1-4-bromomagnesio phenyl methyl piperidine, 4-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 4-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI-nyckel XDZALNKSOIYDJE-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Mg++].[Br-].C(N1CCCCC1)C1=CC=[C-]C=C1
IUPAC-namn magnesium;1-(fenylmetyl)piperidin;bromid
Molekylvikt (g/mol) 278.48
PubChem CID 16217260
Formel vikt 278.47
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • [4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.