Läs mer
4-(1-Pyrenyl)butyramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Pyrenyl)butyramide |
| CAS | 71942-36-4 |
| Molekylformel | C20 H17 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17NO/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H2,21,22) |
| LEDER | NC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 4-pyren-1-ylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.36 |
| Formel vikt | 287.131 |