Läs mer
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine, 98%
Produktkod. 11419490
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419490 1 g 1g
11429490 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419490 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50323.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24715-90-0 | C8H18N2 | 142.25 g/mol
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamin används direkt som läkemedel, mat, kosmetika. Används som byggsten i organisk syntes, pyrrolidin aktiverar ketoner och aldehyder mot nukleofil addition genom bildning av enaminer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamin används direkt som läkemedel, livsmedel, kosmetika. Används som byggsten i organisk syntes, pyrrolidin aktiverar ketoner och aldehyder mot
nukleofil tillsats
genom bildning av enaminer Löslighet
Anmärkningar
Lösligt i vatten Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24715-90-0
Molekylformel C8H18N2
Molekylvikt (g/mol) 142.25
MDL-nummer MFCD00192591
InChI-nyckel LSDYCEIPEBJKPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl butan-1-amine, 4-1-pyrrolidinyl-1-butanamine, 1-pyrrolidinebutanamine, 4-1-pyrrolidino butylamine, 4-pyrrolidinobutylamine, 4-1-pyrrolidinyl-1-butylamine, 1-4-aminobutyl pyrrolidine, 4-pyrrolidin-1-yl-butylamine, 4-pyrrolidinylbutylamine, 1-pyrrolidinebutylamine
PubChem CID 2762762
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-1-ylbutan-1-amin
LEDER NCCCCN1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 142.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.