Läs mer
4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 15435346
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435346 250 mg 250mg
15425346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59911.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 852227-90-8 | C16H24BNO2 | 273.18 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 852227-90-8
Molekylformel C16H24BNO2
Molekylvikt (g/mol) 273.18
MDL-nummer MFCD08060504
InChI-nyckel DWJNNJSONWFVBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid pinacol ester, 4-1-pyrrolidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl pyrrolidine
PubChem CID 18525715
IUPAC-namn 1-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]pyrrolidin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 273.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.