Läs mer
4-(1-Pyrrolidinyl)bensoesyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10026212
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10026212 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10155442 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10026212 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30101DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identificadores de productos químicos
CAS 22090-27-3
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD01631241
InChI-nyckel KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795515
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-1-ylbensoesyra
Formel vikt 191.23
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.