Läs mer
4-(1-Pyrrolidinyl)bensoesyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10155442
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10155442 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10026212 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10155442 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30101CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 22090-27-3
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD01631241
InChI-nyckel KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795515
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
IUPAC-namn 4-(pyrrolidin-1-yl)bensoesyra
Formel vikt 191.23
Procent renhet 97%